主要文件
XXSPTFF01
Millipore
Pellicon®单程切向流过滤小型套件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
技术
tangential flow filtration (TFF): suitable
质量水平
一般描述
Pellicon®单程切向流过滤小型套件包含4个隔板和2个硅胶垫片,用于安装Pellicon® 3 88 cm2、Pellicon® 3 0.11 m²或Pellicon® 2 0.1 m2盒式膜包,用于单程切向流过滤。
应用
提高产品浓度和收率。用于强化、连接或连续工艺。
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany