物料
PTFE valve
aluminum handle (nylon-coated; for dispenser)
fluoroelastomer gasket (for filter-holders)
polyethylene tubing (pressure)
stainless steel holder (for filter)
stainless steel nozzle (jet)
stainless steel support screen(s) (for filter)
质量水平
参数
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
长度
~229 mm (9 in.) , from nozzle tip to end of dispenser handle
直径
25 mm
过滤面积
3.9 cm2
预滤器直径
22 mm , thick depth prefilter
管长度
1.8 m (6 ft)
配件
1/4 in. female NPT inlet fitting for 1/4 in.
运输
ambient
一般描述
用于将超净化的溶剂或清洗液喷射在物体表面上以进行清洗。只需将 FilterJet 分配器连接到分配容器,以确保在分配之前立即过滤掉溶剂或其他液体。
应用:进行污染分析,机加工零件和收集容器的溶剂清洗之前的溶剂过滤
XX6702500 FilterJet 溶剂分配过滤器
替换组件
XX6702501 手柄和阀门组件
XX6702502 阀门密封带,PTFE
XX6702506 压力管,带 1/4 英寸 NPT 接头,PE
XX6702507 1/4 in. NPTM 至 1/4 in 管接头
XX6702508 管,外径 6 mm x 3 m,聚丙烯
XX6702RK 用于 FilterJet 溶剂分配过滤器的替换组件套件
XX4002500 气体管线过滤器支撑网,25 mm,不锈钢
XX40025RK 换膜过滤器的备用组件套件
配件
XX6700P05 压力罐,5 L
YY1301015 压力表,0-7 bar
YY2029348 球阀,1/4 in. NPTF,不锈钢
XX6700030 1/4 英寸 NPTM Quick-release 管嘴 & 接头
应用:进行污染分析,机加工零件和收集容器的溶剂清洗之前的溶剂过滤
XX6702500 FilterJet 溶剂分配过滤器
替换组件
XX6702501 手柄和阀门组件
XX6702502 阀门密封带,PTFE
XX6702506 压力管,带 1/4 英寸 NPT 接头,PE
XX6702507 1/4 in. NPTM 至 1/4 in 管接头
XX6702508 管,外径 6 mm x 3 m,聚丙烯
XX6702RK 用于 FilterJet 溶剂分配过滤器的替换组件套件
XX4002500 气体管线过滤器支撑网,25 mm,不锈钢
XX40025RK 换膜过滤器的备用组件套件
配件
XX6700P05 压力罐,5 L
YY1301015 压力表,0-7 bar
YY2029348 球阀,1/4 in. NPTF,不锈钢
XX6700030 1/4 英寸 NPTM Quick-release 管嘴 & 接头
应用
样品制备用换膜过滤器配件。
原理
压力