一般說明
Immobilon® ECL Ultra Western HRP 底物是一种具有超长信号持续时间的超灵敏试剂,可用在蛋白质印迹中检测辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗体。产生的强烈信号允许使用X射线胶片或数字成像系统在中低飞克范围内进行灵敏的检测。
應用
Immobilon® ECL Ultra底物与PVDF和硝酸纤维素印迹膜以及常用的缓冲液和封闭剂都相容。
足够用于5000 cm²”
足够用于5000 cm²”
蛋白质印迹,HRP
成分
溶液A - 250 mL
溶液B - 250 mL
溶液B - 250 mL
儲存和穩定性
2–8 °C下储存
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
其他客户在看
商品
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
实验方案
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.