主要文件
VP-125ML-BK
Millipore
抗C抗体(克隆号MS-273),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
别名:
Anti-C (clone MS-273), FFMU
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116102
NACRES:
NA.41
生物来源
human
质量水平
抗体形式
unpurified
克隆
MS-273, monoclonal
表单
liquid
包装
pkg of 125 mL
浓度
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
6.7-7.7
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
标准化的浓缩细胞培养上清液,经磷酸盐缓冲液洗滤。
用于制造抗C血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
含0.1%(w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
应用
体外血型鉴定产品或器械生产
用于进一步制造用途的抗体中间体
法律信息
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1