主要文件
UFC40HV
Millipore
Ultrafree®离心过滤器,2 mL样品体积
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
别名:
Centrifuge filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 10 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
77 mm
直徑
16.3 mm
過濾面積
0.8 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Ultrafree®-CL离心过滤器是一种一次性过滤器,用于去除生物水溶液中的颗粒物。Ultrafree-CL装置可与聚偏氟乙烯(PVDF)和聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜一起使用。许多因素可以影响非特异性蛋白质结合,包括膜材料、溶液pH、缓冲强度、接触时间、溶液的表面张力、溶质浓度和单个蛋白质特性。Durapore® PVDF膜显示出所有微滤膜中最低的蛋白质结合。
應用
Ultrafree®-CL离心过滤器已用于制备镧系钇原钒酸盐纳米磷光体(LN)-预聚物混合物。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Scott A Longwell et al.
Lab on a chip, 20(1), 93-106 (2019-11-09)
Microfluidic devices are an enabling technology for many labs, facilitating a wide range of applications spanning high-throughput encapsulation, molecular separations, and long-term cell culture. In many cases, however, their utility is limited by a 'world-to-chip' barrier that makes it difficult