主要文件
TANKPE060
Milli-Q
储罐
60 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
别名:
60升聚乙烯储罐
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
物料
polyethylene
特点
Stores and protects pure water
包装
pkg of 1 unit
参数
59 kg kg operating weight (130.1 lb)
高度 × 宽度 × 直径
83.3 cm (32.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
容量
60 L
直径
38 cm (14.96 in.)
体积
60 L
60000 mL
相容性
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
60升聚乙烯(PE)储罐可保持一致纯度的储存水,并提供有效的保护,防止空气中的污染物。
储罐储存由Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference、Milli-Q® Direct, Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs、RiOs Essential, AFS® D和AFS® Essential水纯化系统提供的纯水。
应用
这款 PE 储水箱是您纯净水的可靠储存解决方案。
特点和优势
  • 紧凑、节省空间的设计。
  • 结合了最新的技术发展和先进的功能,用于以一致的纯度储存水。
  • 选择聚乙烯是因为它释放的可提取物最少。
  • 不透明的墙壁阻挡阳光以防止藻类生长。
  • 光滑的内表面可防止生物膜形成。
  • 圆柱形使与水接触的表面积最小化。
  • 锥形储水箱底座可以在消毒过程中完全排水并便于冲洗。
  • 纯净水从水箱底部顺畅地注入,防止二氧化碳的吸收。
  • 前阀可以手动分配纯水。
  • 分配阀允许连接到其他实验室设备。
  • 密封的盖子阻止空气进入水箱。
  • 储水箱通风过滤器(不包括在内)保护水免受空气污染物的侵害。
  • 无菌溢流功能通过避免排水管的逆向污染来保持水质。
  • 一个大的顶部开口允许在消毒过程中进行手动清洁。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany