主要文件
SX1320R
Supelco
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131905
pH值(酸碱度)
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
运输
ambient
储存温度
room temp
应用
SpillSolv
法律信息
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1