主要文件
SN25A47HH3
Millipore
Optiscale 囊式过滤器 Polygard -CN 2.5 µm1/4 in.HB/HB
filtration area 17.7 cm2, pore size 2.5 μm
别名:
Optiscale®囊式过滤器Polygard® CN
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031610
物料
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
制造商/商品名称
OptiScale®
参数
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
17.7 cm2
入口接头直径
1/4 in.
出口接头直径
1/4 in.
杂质
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
基质
Polygard®-CN
孔径
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
输入
sample type liquid
配件
inlet hose barb
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
一般描述
设备配置:胶囊
特点和优势
形式:单层
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OptiScale® 47囊式过滤器(Polygard® CN介质)用户手册的安装和润湿部分
  • 储存说明:原包装室温保存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次60 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析说明
用水冲洗 ≥100 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律信息
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany