文件
SLGP033R
Millipore
Millex®-GP 过滤器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
别名:
聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
品質等級
無菌
sterile; γ-irradiated
產品線
Millex®
特點
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
直徑
33 mm
過濾面積
4.52 cm2
inlet to outlet H
26 mm
容積
200 mL
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex®-GP 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
應用
  • 临床获益:去除临床用溶液中大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末。
  • 医院药房:在加药配液时,对小体积的蛋白药物、诊断成像剂、化疗药物、水溶液或水进行灭菌过滤和/或澄清。
  • 患者直接护理:对硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及眼科、耳科和其他外科手术中使用的冲洗液进行灭菌和/或去除微粒。
特點和優勢
  • 滤膜的双向支持
  • 去除大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
  • 一次性、无热原、无毒
  • 封装在改性丙烯酸共聚物 (MMA) 外壳中的聚醚砜薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证
其他說明
设备仅可用于医疗和实验室专业用途。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany