Merck
所有图片(5)
主要文件
SHF0900225
Millipore
Hi-Flow Plus HF09002
backing thickness 2 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
别名:
Hi-Flow Plus膜90, HF, Hi-Flow, 侧向层析膜, 免疫测定膜, 硝酸纤维素膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NA.28
包装
pack of 1 slit roll
质量水平
参数
90 sec/4 cm capillary flow rate
基材厚度
2 mil
卷筒长度
100 m (328 ft)
宽度
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Hi-Flow Plus层析膜经过特别设计和优化,独具适合快速诊断技术——侧向层析检测的出色一致性和高性能。侧向层析检测有助于快速便捷地检测/定量生物样品(包括血液、唾液和尿液)中存在的分析物,例如抗体和抗原。Hi-Flow ™Plus膜非常适合此类应用。提供各种毛细管流动时间和背衬选项,选择Hi-Flow ™Plus膜可以提高测定性能,并提供灵活性以满足各种测定设计要求。当速度至关重要、样本丰裕而灵敏度无关紧要时,可选用Hi-Flow™ Plus 90 (HF090)膜。此Hi-Flow Plus ™90包装包含一卷25毫米×100米的2密耳背衬硝化纤维素膜,标称毛细管流动时间为90秒/4厘米。
应用
Hi-Flow ™Plus膜是一种关键原材料,适用于各种侧向流动测试应用,包括传染病检测(COVID-19、HIV、流感、疟疾、性病等),以及妇女健康、生物标志物检测、药物滥用检测、药物开发、环境检测、农业应用、食品安全、产品质量检测和动物健康。Hi-Flow ™Plus膜适用于所有侧向流动测试技术,包括竞争性、夹心和多重检测测定。它们经过优化,可用于定性和定量测试类型,并与侧向流动检测颗粒(包括胶体金纳米粒子、染色/荧光微球等)很好地匹配。Hi-Flow ™Plus膜适用于设计用于检测存在于各种样品基质(包括血液、唾液、尿液、鼻咽拭子、汗液等)中的分析物的侧向流动试验。
特点和优势
特点:
  • 一致的流动&表面化学,强大的制造工艺
  • 专有的表面化学,针对侧向流动应用进行了优化
  • 高品质水平:MQ400
  • 经验丰富的膜制造商值得信赖的合作伙伴和品牌
  • 高生产能力,高库存水平,多条生产线
  • 方便的样品包装,有多种规格
  • 可在线购买制造规模的产品,并立即发货。
我们提供完整的解决方案;除了Hi-Flow Plus膜外,我们还提供整个侧向流动工作流程中的原材料以及测定开发服务(包含侧向流动测定开发服务的链接(sigmaaldrich.com))。优势:
  • 一致的毛细管流动时间和膜厚度
  • 优越的表面形态允许试剂在膜表面上进行一致且均匀的流动分布
  • 清晰、强烈且均匀的测试线和对照线形成
  • 优异的批内和批间一致性
  • 更好的测定灵敏度
  • 优异的重复性
  • 提高了侧向流动测试的制造产量
  • 快速交付和提前期
  • 没有供应中断
  • 优秀的技术支持
其他说明
用途
用于取样/评估的独立包装单缝卷
法律信息
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
相关内容
Discover how Estapor® Red Intense microspheres outperform colloidal gold in lateral flow immunoassays, enhancing sensitivity, speed, and reliability for diagnostic applications.