文件
SF001
Sigma-Aldrich
ESGRO Complete PLUS克隆级培养基,100ml
to enhance viability of mouse embryonic stem cells
别名:
Mouse ES Cell Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.81
品質等級
100
300
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
一般說明
ESGRO Complete PLUS克隆级培养基是一种确定的无血清培养基,带有选择性GSK3β抑制剂,可增强小鼠胚胎干细胞(ES)的活力,在没有血清和饲养细胞的情况下增加多能性的维持。该培养基预期用于小鼠ES细胞在无血清条件下以克隆密度扩增和生长。小鼠ES细胞应保持种系能力。
應用
适用于ES细胞的衍生、转染和选择,此外还适用于一般的细胞传代和生长。
培养基可用于饲养层依赖性/非依赖性ES细胞系。
重要传代信息
使用ESGRO Complete产品传代ES细胞时,必须使用以下列出的细胞解离溶液之一。 用于传代在含有血清的培养基中生长的ES细胞的标准胰蛋白酶方案通常会导致过度胰蛋白酶化,从而导致细胞从平板上抬起并形成异常的球形结构。
推荐产品包括:
ESGRO Complete Accutase(目录号SF006)
ESGRO Complete 胰蛋白酶溶液(专有)(目录号SF007)
ESGRO Complete 无酶解离溶液(专有)(目录号SF009)
成分
1.ESGRO Complete克隆级培养基: (目录号SF001-C)一(1)个100 mL瓶,装有原始克隆级培养基。 含有自我更新因子的完整配方,无需添加LIF。pH值为7.1-7.3
2.GSK3β 抑制剂补充剂: (目录号SF012-050)一(1)个50 µL瓶,装有选择性GSK3β抑制剂。
品質
QC方案:
低密度平板试验:
1.将不依赖饲养层的早期传代ES细胞以10-20 mL克隆级培养基中的1000个细胞/10 cm培养皿接种到明胶包被的10 cm塑料组织培养皿上。
2.每2-4天更换一次培养基。
3.用碱性磷酸酶染色监测克隆生长。
菌落形成应在4-6天内发生。 大多数菌落应为碱性磷酸酶阳性,并且没有分化迹象。
聯結
替代品:SF001-100
儲存和穩定性
• 接收后,将克隆级培养基和补充剂在-20°C下避光储存。 请参阅标签上的批次失效日期。
• 解冻的克隆级培养基应在4°C下避光保存一个月。 不可冷冻。
•补充剂可在室温下解冻,等分并在4°C下避光保存两个月。
• 将补充剂添加到克隆级培养基中后,在4°C下避光保存长达
两周。 不可冷冻。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
Dynamic transcriptional events in embryonic stem cells mediated by the super elongation complex (SEC).
Lin C. et al.
Genes & Development null
HDAC1 regulates pluripotency and lineage specific transcriptional networks in embryonic and trophoblast stem cells.
Kidder B. L. & Palmer S.
Nucleic Acids Research null
A critical appraisal of factors affecting the accuracy of results obtained when using flow cytometry in stem cell investigations: where do you put your gates?
Hughes O. R. et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology null
A potential use of embryonic stem cell medium for the in vitro culture of preimplantation embryos.
Gelber K. et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics null
Optimized mouse ES cell culture system by suspension growth in a fully defined medium.
Andang M. et al.
Nature Protocols null