材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
參數
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
142 mm
厚度
135 μm
重量法萃取物
6%
折射率
n/D 1.515
基質
MF-Millipore™
孔徑
8.0 μm pore size
84 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 液体收集罐的质量控制
- 液体监测
- 空气监测
- 颗粒收集
- 微塑料分析
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3