主要文件
SCT125
Millipore
GelGreen®核酸染色剂10000X水
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
别名:
Fluorescent DNA gel stain
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.52
表单
liquid
技术
PCR: suitable
溶解性
water: soluble
适用性
suitable for nucleic acid staining
检测方法
fluorometric
一般描述
GelGreen是一种敏感、稳定、环保的绿色荧光核酸染料,专为凝胶染色而设计。GelGreen的紫外线吸收在250 nm到300 nm之间,在500 nm附近有一个很强吸收峰(图1)。因此,GelGreen既可以与254 nm的UV透照仪兼容,也可以与配备可见光激发的凝胶读取器兼容(如488 nm激光凝胶扫描仪或Dark Reader)。GelGreen的灵敏度远高于SYBR Safe(图2)。与已知不稳定的SYBR染料不同,GelGreen在水解和热方面都非常稳定。
该染料在远高于凝胶染色工作浓度的浓度下无细胞毒性和非诱变性。GelGreen成功通过了符合CCR标题22危险废物表征的环境安全测试,根据该测试,GelGreen未被归类为危险废物。
光谱特性
吸光度:标准透照仪(254nm),如Dark Reader
Emission:长径绿色滤波器,如SYBR滤波器或GelStar滤波器。
应用
GelGreen是一种荧光核酸染色剂,旨在替代高毒性溴化乙锭(EtBr),用于对琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中的dsDNA、ssDNA或RNA进行染色。
核酸检测
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞培养
质量
光谱性质
吸光度:标准透照仪(254nm),如Dark Reader
Emission:长径绿色滤波器,如SYBR滤波器或GelStar滤波器。
外形
调理液
储存及稳定性
GelGreen是一种非常稳定的染料。将GelGreen在室温下避光保存。在较低的温度下可能会发生染料沉淀,从而导致较低的信号或凝胶表面出现沉淀。如果发生这种情况,则将溶液加热至45-50°C,保存2分钟并涡旋。避光保存。
法律信息
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
闪点(°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)