SCR006
Accumax™细胞解离液,用于细胞计数,溶于DPBS,无菌过滤,通过细胞培养物检验
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
别名:
Accumax Cell Solution, Cell Counting Solution
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.78
推荐产品
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Chemicon®
输入
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
运输
dry ice
一般描述
含蛋白水解酶、胶原水解酶和DNA酶的细胞分离溶液。ACCUMAX™适用多种细胞系,但并不适合全部细胞。另外传代次数和融合度也会影响试剂效力,因为随着代次和培养状态的变化,胞外基质胶原的含量和组成也会随之改变。由于ACCUMAX是更加温和、普适性更低的混合水解液,需要针对每种细胞体系优化试剂用量和孵育时间。
这种解离液可将细胞培养团块制成单细胞悬浮液,用于精确的细胞计数、细胞与原代组织的分离、以及细胞与标准组织培养的和粘附涂层的塑料器皿(包括SmartPlastic)的常规分离。ACCUMAX不含哺乳动物或细菌来源产品。
每批次的ACCUMAX都已经过无菌性(通过USP膜过滤方法)、酶活性(通过合成发色四肽测试)和细胞与组织培养塑料器皿的分离性能测试。
ACCUMAX已成功分离多种类型的细胞: CHO、BHK、293、COS、Sf9、鲶鱼原代肝细胞。
这种解离液可将细胞培养团块制成单细胞悬浮液,用于精确的细胞计数、细胞与原代组织的分离、以及细胞与标准组织培养的和粘附涂层的塑料器皿(包括SmartPlastic)的常规分离。ACCUMAX不含哺乳动物或细菌来源产品。
每批次的ACCUMAX都已经过无菌性(通过USP膜过滤方法)、酶活性(通过合成发色四肽测试)和细胞与组织培养塑料器皿的分离性能测试。
ACCUMAX已成功分离多种类型的细胞: CHO、BHK、293、COS、Sf9、鲶鱼原代肝细胞。
应用
含蛋白水解酶、胶原水解酶&DNA酶的细胞消化液。该试剂可用于从成团的细胞培养物中产生单细胞悬液,以进行准确的细胞计数、细胞与原代组织的分离。
外形
100 ml,即用型,冷冻无菌液体。 1X ACCUMAX™酶,溶于含0.5mM EDTA-4Na的Dulbecco′s PBS溶液(0.2 g/L KCl、0.2 g/L KH2PO4、8 g/L NaCl、1.15 g/L Na2HPO4)。
储存及稳定性
保存于-20°C可保持稳定。请参阅批次到期日期。建议收货时保存于-20°C。解冻后,ACCUMAX可以在4°C下最多保存2个月。请勿在室温下存放。无菌操作。
法律信息
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Jacqueline S Penaloza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 520(2), 284-290 (2019-10-09)
The Mesp1 lineage contributes to cardiac, hematopoietic and skeletal myogenic development. Interestingly, muscle stem cells residing in craniofacial skeletal muscles primarily arise from Mesp1+ progenitors, but those in trunk and limb skeletal muscles do not. To gain insights into the
相关内容
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.