材料
polystyrene
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
100 μL sample volume (per well)
板尺寸
384 wells
孔徑
pore sizeproprietary
應用
sample preparation
一般說明
Filter Code: SEQ
應用
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Assays
General Filtration
Nucleic acid
特點和優勢
Proprietary membrane
成分
(不包含试剂)
外觀
Color Code: 透明
其他說明
Automation Compatible: No
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany