主要文件
RCI1MAG-87K
Millipore
MILLIPLEX® 大鼠心脏损伤面板1 - 心脏毒性多重检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
种属反应性
rat
质量水平
制造商/商品名称
Milliplex®
assay range
recovery range: 80-100%
(2 Hour Protocol)
recovery range: 86-103%
(Overnight Protocol)
sensitivity: 7-155 pg/mL
(Overnight Protocol; MinDC+2SD)
sensitivity: 9-86 pg/mL
(2 Hour Protocol; MinDC+2SD)
standard curve range: 123-90,000 pg/mL
(cTnI)
standard curve range: 21-15,000 pg/mL
(CKM)
standard curve range: 4-3,000 pg/mL
(MYL3)
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(FABP3)
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 82-60,000 pg/mL
(FSTL1)
standard curve range: 82-60,000 pg/mL
(cTnT)
技术
multiplexing: suitable
检测方法
fluorometric (Luminex xMAP)
运输
wet ice
一般描述
MILLIPLEX® MAP大鼠心脏损伤磁珠检测组合1是一种可配置的7重试剂盒,用于在Luminex xMAP仪器平台上定量检测血清或血浆样品中的cTnI、cTnT、CKM(MM-CK)、FABP3、FSTL1、MYL3和TIMP-1。
药物引起的心脏毒性可能危及生命,因此有必要限制原本有效的治疗方法。实际上,据报道,在上市前临床试验中,心血管毒性占候选药物撤回的40%以上。据报道,许多治疗药物可诱发或加重心力衰竭,包括抗肿瘤药物,免疫调节药物,抗抑郁药和钙通道阻滞剂。心脏毒性的常规生物标志物如天冬氨酸氨基转移酶(AST)、乳酸脱氢酶(LDH)和肌酸激酶(CK)由于组织特异性低而逐渐被撤回。从心脏毒性的临床研究中采用的心脏特异性生物标志物的数量继续增加。这些有利的生物标志物在实验动物模型中的反向翻译应用可以提高诊断检测的能力,有助于预测人类心脏毒性的发生。心脏损伤的新生物标志物包括多种蛋白质:特征性肌肉细胞蛋白(cTnI,cTnT,FABP3和MYL3),胞质激酶(CKM),分泌型肝素结合蛋白(FSTL1)和金属蛋白酶抑制剂(TIMP1)。大量研究表明,实验动物血液样本中这些生物标志物的水平升高。
为了满足在临床前和转化研究模型中为药物诱导的心脏损伤的实验性生物标志物提供筛选测定的日益增加的需求,我们开发了MILLIPLEX® MAP大鼠心脏损伤磁珠面板1。这种可配置的7重面板是可用于临床前和转化研究模型中心脏损伤筛查的最通用系统。
MILLIPLEX® 大鼠心脏损伤磁珠面板1(RCI1MAG-87K)包含同时定量血清和血浆样品中以下7种分析物中的任何或所有所必需的所有组分:心肌肌钙蛋白I(cTnI)、心肌肌钙蛋白T(cTnT)、肌酸激酶(CKM)、脂肪酸结合蛋白3(FABP3)、卵泡抑素样蛋白1(FSTL1)、肌球蛋白轻链3(MYL3)、金属蛋白酶组织抑制剂-1(TIMP-1)。
该试剂盒采用96孔板,包含冻干标准混合物和两个检测质控品,最多可测量38份血浆或血浆样本,一式两份。
面板类型:毒性
特异性
交叉反应性
针对一种分析物的抗体与该面板中的任何其他分析物之间不存在或可忽略的交叉反应性。
应用
  • 分析物:心肌肌钙蛋白I(cTnI)、心肌肌钙蛋白T(cTnT)、肌酸激酶(CKM)、脂肪酸结合蛋白3(FABP3)、卵泡抑素样蛋白1(FSTL1)、肌球蛋白轻链3(MYL3)、金属蛋白酶组织抑制剂-1(TIMP-1)
  • 推荐样品类型:大鼠血清和血浆
  • 推荐样品稀释度:每孔25 μL 1:5稀释的血清或血浆
  • 分析运行时间:2-8℃下过夜(16-18小时)或室温(20-25℃)下2小时
  • 研究类别:毒性
  • 研究类别:心血管
特点和优势
通过在此面板中选择可用的分析物来设计多重试剂盒。
包装
单个试剂盒即可满足您的所有需求。
组分
大鼠心脏损伤标准品,1小瓶,冻干品
心脏损伤质控品1,1小瓶,冻干品
心脏损伤质控品2,1小瓶,冻干品
血清基质(0.08%叠氮化钠),1小瓶,冻干品
测定缓冲液,1瓶,30 mL
清洗缓冲液,10X(0.05%Proclin),2瓶,30 mL ea
大鼠心脏损伤检测板1检测抗体,1瓶,3.2 mL
大鼠心脏损伤检测板1抗体固定珠(20X),200 µLea
链霉亲和素-藻红蛋白,1瓶,3.2 mL
混合瓶,1瓶
样品板,96孔板,1板
2个箔板密封件
储存及稳定性
试剂盒组分建议的存储温度为2-8°C。
其他说明
有关单个分析物准确度,请参阅测定方案。
灵敏度:请参阅试剂盒方案,了解单个分析物的检测灵敏度。
请联系技术服务部了解稀释线性。
法律信息
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
相关内容
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
了解在实验室、伴生和农业动物研究中使用生物标志物多重免疫检测产品的优势,探索MILLIPLEX®多重检测试剂盒在兽医学和动物健康研究方面的应用。
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.