Merck
所有图片(5)
主要文件
PTMP12H48
Millipore
Millicell® 12孔悬挂式细胞培养小室
pore size 5.0 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
别名:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
物料
polystyrene housing
translucent PET membrane
质量水平
无菌性
γ-irradiated
sterile
特点
0.6x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
制造商/商品名称
Millicell®
参数
37 °C max. temp.
技术
cell migration: suitable
高度
15.5 mm
直径
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
插入培养小室工作体积
0.4 mL
尺寸
12 wells
表面积
1.1 cm2
颜色
translucent membrane
孔径
5.0 μm
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
相关类别
一般描述
Millicell®悬挂式细胞培养小室配备聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜,特别适合各种细胞类型的生长和分化。这种独立灭菌和包装的培养小室具有5.0 μm膜孔径,适合大多数12孔塑料组织培养板。
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell®组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。三个突起臂之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。MCMP12H48的替代品
应用
  • 血管再生
  • 趋化
  • 迁移/侵袭
  • 饲养层
  • 荧光检测/免疫组织化学
  • 肿瘤细胞转移和侵袭
产品规格
膜孔密度= 0.6 x 106孔/cm2
法律信息
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.