文件
PLCHK100205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
材料
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
品質等級
過濾面積
20 cm2
膜長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
基質
Ultracel®
孔徑
100 kDa NMWCO
應用
industrial qc (particle separation)
運輸包裝
ambient
一般說明
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCHK
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3