文件
PD2004705
Millipore
培养皿
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
材料
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
品質等級
無菌
sterile
包裝
pkg of 600 units ((4x150))
直徑
47 mm
顏色
clear
輸入
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
應用
bioburden testing
(Beverages, Water)
microbiology
相容性
(Membrane filtration)
運輸包裝
ambient
一般說明
培养皿(47 mm)是一次性塑料部件,用于培养通过膜过滤捕获的微生物。培养皿具有便于单手开启的方形边角,易于堆叠,并具有紧密贴合的盖子以防培养基脱水。
應用
培养皿用于培养通过膜过滤在47 mm 过滤器上捕获的微生物。它用于牛奶、啤酒、苹果汁、软饮料、葡萄酒和瓶装水行业的测试。