物料
polyethersulfone membrane
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Biomax®
技术
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
过滤面积
4.1 cm2
孔径
500 kDa NMWCO
运输
ambient
应用
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1