主要文件
PA51/111
Millipore
用于NOVASEPTIC®阀门的气动塑料执行器,通常关闭(NC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31251504
物料
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
质量水平
Agency
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
参数
-6-(-1) bar pressure range
0-70 °C temp. range
平均粗糙度 (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
重量
4.4 kg (9.70 lb)
应用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包装
执行器包装在封闭盒子内。
法律信息
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany