材料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質等級
特點
holdup volume 85 mL (in feed channel)
製造商/商標名
Pellicon®
參數
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.4 cm (0.93 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
寬度
17.8 cm (7 in.)
過濾面積
0.57 m2
膜面積
0.57 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Ultracel® (Membrane)
孔徑
30 kDa NMWCO
pH值
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 3过滤装置是技术先进、性能优越的盒式膜包,适合用于目前滴度更高的抗体药过滤以及更严苛的过滤工艺(更高的操作压、温度和碱性清洗条件)。
Pellicon® 3盒式膜包(Ultracel®滤膜)专用于过滤药物蛋白(例如单克隆抗体)、重组和非重组蛋白。
P3C030C05 Pellicon® 3超滤装置的孔径为30 kDa NMWCO,过滤面积0.57 m2,PLCTK膜,尺寸大小为2.3 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
Pellicon® 3盒式膜包(Ultracel®滤膜)专用于过滤药物蛋白(例如单克隆抗体)、重组和非重组蛋白。
P3C030C05 Pellicon® 3超滤装置的孔径为30 kDa NMWCO,过滤面积0.57 m2,PLCTK膜,尺寸大小为2.3 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特點和優勢
- 可靠耐用——适合当下越加严苛的过滤工艺
- 性能优异——出色的分离度、得率和反压耐受性
- 产物回收率更佳——先进可靠的膜技术保障
- 无空隙技术——先进的无空隙膜可应对任意分离挑战
- 无缺陷、超强粘附力——Ultracel®技术采用微孔基底的复合型膜
- 自动化生产——带来无懈可击的性能、一致性和可靠性
- 易于安装和维护——安装和维护简单
其他說明
这些产品在遵守良好生产规范(GMP)的工厂生产。
分析報告
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1