材料
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
2.16 cm (0.85 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
17.8 cm (7.0 in.)
過濾面積
0.5 m2
膜標稱面積
0.5 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH值
2-11
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 2系列适合用于工艺放大和应用开发。采用多年来一直很受欢迎的Durapore® PVDF亲水性微滤膜,高通量、高收率和低蛋白吸附性。
Pellicon® 2 Cassette Filter是一种盒式微滤膜包,过滤面积0.5 m2,孔径0.22 μm。
Pellicon® 2膜包采用V型筛网(开放流道),大小为17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H)。
Pellicon® 2 Cassette Filter是一种盒式微滤膜包,过滤面积0.5 m2,孔径0.22 μm。
Pellicon® 2膜包采用V型筛网(开放流道),大小为17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H)。
特點和優勢
- 先进的无空隙膜可应对任意分离挑战
- 短流道结构的通量更大、分离度更高
- 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
- 可预测、快速、可放大
- 确实的线性放大能力,从实验室到上千升的工业规模
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析報告
可提取物质量:水冲洗后测定
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2