材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
100 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
100 μm
孔徑
160.0 μm pore size
52 % porosity
環保替代類別
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尼龙滤膜与多种溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为5到180 µm 的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
过滤器编码:NY6H
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
- 藻类和细胞收集
- 颗粒分析
- 大颗粒过滤
- 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
- 颗粒成像系统的背景过滤器
- 溶剂预过滤
植物监测
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13