主要文件
NU200100/462-322
Millipore
NovAseptic® Tank outlet罐底阀(2")阀体 90°和1个45°弯头,1个集成蒸汽口1”和1个45°弯头
Valve Body - ASTM® A269/270 Electro-polished with TC connection
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
品質等級
參數
-1-10 bar max. pressure (-14.5-145 psig) at 25 °C (atmospheric pressure)
-80-200 °C max. temp. (-112-392 °F)
一般說明
NovAseptic®阀门的独特设计,保障了产品的卓越性能、可靠、耐用及易于维护。NovAseptic®符合cGMP无菌工艺的
设计验证标准。因而可以称作“无菌设计”。
特異性
表面粗糙度:内表面Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) 外表面Ra ≤ 1.6 μm (63 μin)
應用
NovAseptic®阀门专用于无菌领域,符合最严格的洁净和除菌要求。无菌性设计是所有阀门的一大特色。流通阀(Flow through valve)专用于各种无菌工艺应用;包括歧管(manifold)、输出阀(take off valve)和放净阀(drainage valve)。
成分
运输时,阀体所有开口都有塑料盖保护,并以密封箱子包装。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany