一般說明
独有的Natrix® Q层析膜是一种多孔聚丙烯酰胺水凝胶,含有高密度的悬垂季铵(Q)结合基团,这些基团在惰性大孔膜骨架中直接聚合。
过滤器编码:NATQ
过滤器编码:NATQ
應用
- 生物分子纯化
- 杂质或宿主细胞蛋白去除
- 噬菌体纯化
- 病毒载体分离/纯化
- 核酸结合,包括eDNA
- 分离废水中的病毒样颗粒
其他說明
使用说明:
- 生物体截留:微生物
- 作用机制:电荷排斥/电荷亲和
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:表面带正电荷的膜可过滤液体,吸附带负电荷的细菌、病毒、细胞颗粒和抗体等生物污染物。
- 储存声明:干燥处储存,远离热源
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.