文件
NA38/25
Millipore
用于NOVASEPTIC®阀的膜
PTFE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31411800
材料
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
品質等級
特點
hydrophobic (Surface)
參數
-40-170 °C temp. range (Continous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
重量
0.09 kg (0.20 lb)
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
隔膜包装在封闭盒子内。
其他說明
所有隔膜采用符合FDA法规§177.2600的材料制造,随附声明。隔膜符合USP塑料生物测试,VI类。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany