主要文件
NA25/150
Millipore
NovAseptic®阀门,手动塑料执行器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
eCl@ss:
37051001
材料
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
stainless steel indicator (SS 2346)
品質等級
產品線
NovAseptic®
參數
pressure range at -1-10 bar
temp. range at 0-70 °C
重量
1 kg (2.20 lb)
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
其他說明
手动执行器
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany