主要文件
MYSK10025
Millipore
酵母菌和霉菌测试试剂盒
for yeasts, for molds
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.74
应用
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
质量水平
适用性
molds
yeasts
一般描述
拭子检测试剂盒是一个独立的系统,包括酵母菌和霉菌采样器和含有18mL无菌磷酸盐缓冲液的单元,其中装有拭子组件。该系统设计用作拭子检验,用于测量平坦或不规则表面上的酵母菌和霉菌水平。酵母菌和霉菌拭子检测试剂盒能够快速简便地监测食品和饮料、牙科综合治疗台水、透析液、药品和化妆品中的酵母菌和霉菌。缓冲单元包含中和剂,以抵消消毒后表面上可能存在的任何残留氯或季铵化合物的不利影响。该试剂盒包含25 x浸渍检验仪+25 x拭子
应用
酵母菌和霉菌拭子检测试剂盒能够快速简便地监测食品和饮料、牙科综合治疗台水、透析液、临床实验室、药品和化妆品中的酵母菌和霉菌。
分析说明
酵母菌落呈缎面状、不透明、白色,或随着时间的推移可能变成绿色。霉菌菌落呈白色、绿色或棕色/黑色,丝状。细菌菌落可能会出现,但通常比酵母菌落更小、更晶莹和透明。
访问文档库
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。