主要文件
MSBVN1B50
Millipore
Multiscreen® 96孔板,亲水PVDF膜
pore size 1.2 μm, non-sterile
别名:
PVDF 96孔板, 亲水性96孔板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物料
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
质量水平
描述
Bead-based assays
无菌性
non-sterile
产品线
MultiScreen®
特点
hydrophilic
lid
制造商/商品名称
MultiScreen®
参数
50-250 μL sample volume (per well)
技术
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
高度
14.4 mm
长度
128 mm
宽度
85.5 mm
过滤面积
0.28 cm2
板尺寸
96 wells
孔最大体积
300 μL
工作体积
50-250 μL
基质
Durapore®
孔径
1.2 μm pore size
吸附类型
low binding surface
运输
ambient
一般描述
无论您’的应用是什么,密理博都为满足您的具体应用需求开发出适用的过滤板。MultiScreen过滤板长期以来一直都是促进药物研发和生命科学研究的可靠工具。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
- Millipore’s的新型MultiScreen HTS+大流量过滤板设计减轻了非特异性结合,减小了背景噪音和信号强度的差异,尤其是对生化筛选测定。
传统过滤板(以 MA 开头的板货号)
- 传统的多孔设计对要求将滤膜浸入测定皿的许多应用特别有价值。易于拆卸的下排水管和独特的板设计是Elispot、PAMPA、细胞筛选(迁移、侵袭或趋化性)或topcount检测用户等分析的理想选择。
配件 – MultiScreenHTS真空多联装置
- MultiScreenHTS真空多联装置专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。这一组合提供了优化的过滤特征以及无缝自动化整合。
Millicell测定板
- 除了传统的测定板,过滤板还有配装细胞培养皿的型号,用于培养和测定悬浮的和粘附的细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
过滤器代码:BV
应用
研究类别
基于珠/树脂的分析
一般过滤
蛋白质
外形
色码:不透明
其他说明
自动化兼容:是
法律信息
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
实验方案
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
相关内容
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.