包装
vial of 250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于制备变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)的蛋白样品,适合mPAGE凝胶和其他大多数Bis-Tris凝胶。LDS样品缓冲液含有十二烷基硫酸锂,pH 8.4,适合还原剂保持最佳活性。
- 除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
应用
蛋白质印迹
法律信息
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3