主要文件
MP42G10
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 10 well, 1mm
别名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105320
NACRES:
NA.56
产品名称
mPAGE® 4-20% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
保质期
18 mo.
包装
pkg of 10 gels
长度 × 宽度 × 孔数
10 cm × 8 cm × 10 well
盒宽度 × 长度
10 cm × 8 cm
凝胶厚度
1 mm
孔最大体积
80 μL
well wells
10 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
mPAGE 4-20% Bis-Tris预制凝胶,10x8
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
应用
mPAGE 4-20% bis-tris gels for high resolution protein separation
  • Load up to 80 μl sample / well
  • Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
  • Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
  • Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
法律信息
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
相关内容
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.