MP0DDSPMAN2
别名:
Millistak+® Pod歧管
1 of 10
Millipore
MP0DPIL0T
中试规模夹具
MP0DDSPMAN3
Millistak+® Pod一次性支架
MP0DDSPMAN1
Millistak+® Pod Disposable Manifold
MP0DPIL0TX
中试规模夹具的扩大套件,用于Pod滤器
MP0DSYS3A
工艺规模支架
MP0DSYS1A
MP0DSYS3B
PG
MP0DSYS1B
MD0HC10FS1
Millistak+® HC Pod深层过滤器
hydrophilic
300
Millistak+®
sample type liquid
生物制药生产_生物工艺细胞培养_制剂-默克生命科学