Merck
MIX1000BRKT4
Millipore
Support bracket for 1000L mixer bag with 4" port
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
物料
316L stainless steel
质量水平
高度
55 cm (21.65 in.)
宽度
21 cm (8.25 in.)