Merck
MF0HC10FS1
Millipore
Millistak+® Pod 深层过滤器
F0HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
别名:
Millistak+ Pod Depth Filter, F0HC media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品名称
Millistak+® Pod 深层过滤器, F0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
物料
cellulose
polypropylene
质量水平
描述
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
过滤面积
1.1 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
总有机碳(TOC)残留量
460-3200 ppb
输入
sample type liquid
电导率
21.4-42.7 at 25 °C (product water)
过滤器级别
F0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MF0HC10FS1是POD形式,大小为32 cm (H) x 62 cm (L),过滤面积1.1 m2
F0HC介质系列由梯度密度层组成,优越的性能适合收获液离心、离心预处理后的二级澄清–。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
应用
酸沉淀或絮凝处理过的收获液的二级澄清,大肠杆菌和酵母
特点和优势
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • Millistak+ HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
过滤器级别:F0HC
制备说明
灭菌方法
123 °C×60分钟高压灭菌1次后仍保持完整性
分析说明
产品的水电导率(25°C):123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次和100 L/m2(10L/ft2)纯水冲洗介质表面后检测
总有机碳(TOC)残留:123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次,100 L/m2(10 L/ft2)介质表面积的纯水冲洗后测定
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1