Key Documents
MERSSTX04
Millipore
替换测试电极,1对
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
製造商/商標名
Millicell®
品質等級
輸入
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell® ERS-2(电阻系统)可靠地测量培养物中上皮细胞的膜电位和电阻。该装置定性测量细胞单层健康状态以及定量测量细胞融合。每个电极头端上的银/氯化银(Ag/AgCl)颗粒测量电压。由于电极的尺寸较小,您可以轻松测量跨上皮电压和在微孔膜上生长的细胞的电阻。配件包括更换(固定)电极组、可调节电极组和与Millicell-96细胞培养嵌套板配合使用的专用电极组。
特点&优点:
- 安装在层流罩中的便携式仪器
- 测量不会损害无菌性或损坏膜上的细胞
- 在上皮细胞培养方案中广泛引用和建议
应用:
- 跨上皮电阻(TEER)的测量,细胞单层健康评估,融合的定量测量
應用
研究类别
细胞培养
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany