Merck
MD0SP03FS1
Millipore
Millistak+ HC Pro Pod 深层过滤器,D0SP 介质系列,0.33 m 2 表面积
D0SP, filtration area 0.33 m², Process Scale
别名:
Millistak+® HC Pro Pod深度过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品名称
Millistak+ HC Pro Pod 深层过滤器,D0SP 介质系列,0.33 m 2 表面积, D0SP, filtration area 0.33 m2, hydrophilic
物料
acrylic
polypropylene
silica filter aid
质量水平
描述
Primary clarification directly out of the bioreactor
产品线
EMPROVE® Filter
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
高度
12.5 in. (32 cm)
317 mm
长度
24.2 in. (62 cm)
深度
3.2 in. (8.1 cm)
过滤面积
0.33 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
输入
sample type liquid
电导率
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
过滤器级别
D0SP
一般描述
Millistak+m® HC Pro Pod深度过滤器(高容量合成介质)是一种合成深度过滤器, 提供比当前基于硅藻土(DE)和纤维素(CE)的过滤器产品 更清洁、更一致的深度过滤介质。该装置采用 D0SP介质等级的工艺规模吊舱格式, 支持初级和次级澄清以及下游过滤应用。
应用
直接从生物反应器中进行初步澄清
特点和优势
合成建筑材料
  • 将TOC可提取物和使用前冲洗量要求减少50%
  • 无β -葡聚糖干扰鲎试剂(LAL)检测细菌内毒素
批间一致性,确保成功开发和实施稳健的澄清流程
深度过滤介质配制和设计
  • 与基于商用DE的基准测试相比,提供多达两倍的过滤容量和相同的过滤保留性能
  • 改进HCP杂质清除
一次性Pod装置
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 坚固的装置格式;易于使用和设置
产品规格
用50 L/m2表面积的纯水冲洗,在纯水中静态浸泡24小时后,测定微量金属。 基于三个独立uPod装置批次中的金属可提取数据的平均值。通过ICP-MS进行分析。 设备未经高压灭菌。
过滤器级别:D0SP
制备说明
灭菌方法
在123 ºC下进行1个60分钟高压灭菌循环后仍保持完整性。过滤性能在高压灭菌后可能会受影响。建议仅用于使用后净化。
分析说明
25°C时的水电导率:50 L/m2纯水冲洗后(5升/ft2)的介质表面积(300 LMH,10分钟)。冲洗结束时,抽取样品以获得电导率测量值。设备未经高压灭菌。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany