主要文件
MCHT24H48
Millipore
Millicell®悬挂式细胞培养小室,PET 0.4 μm,24孔,48个/包
Discontinued with Replacement Product No. PTHT24H48
别名:
可渗透培养小室, 组织培养小室, 组织培养板, 细胞培养小室
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
物料
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
无菌性
sterile
特点
lid: no
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
参数
50 °C max. temp.
过滤器直径
6.5 mm
过滤面积
0.3 cm2
尺寸
24 wells
表面积
0.3 cm2
孔最大体积
440 μL
工作体积
200 μL
孔径
0.4 μm
输入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
一般描述
孔径为8.0 μm的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)悬挂式细胞培养小室,用于24孔板,用于细胞附着、细胞培养、细胞分化&ICC。设备配置: 24孔板,0.4 μm孔径Millicell®细胞培养小室是贴壁或悬浮细胞的易于使用和方便的装置。允许从其顶侧和基底外侧进入培养基。更加密切地模拟了体内所发生的细胞生长、结构和功能。另外,Millicell®小室使得研究细胞单层的两侧成为可能。
Millicell®悬挂小室:预装在接收器中或可单独使用
  • 用于共培养和渗透性试验
  • 独特的设计使得基底外侧进入比其他悬挂式小室更容易,污染风险更低
  • 提供5种孔径和3种直径,包括1 μm孔径,光学透明,可通过显微镜更好地观察
  • 可预装在24孔接收板中,或作为3种直径的单独小室
应用范围:细胞附着、细胞生长、细胞分化、免疫细胞化学
应用
已停产,替代产品编号PTHT24H48
法律信息
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
实验方案
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
相关内容
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.
成功筛选药物靶点和先导化合物发现需要经过检验、专用于特定工艺的高通量试剂和用品。查找适合您的CRO、制药或生物技术工艺的工具,进行小分子和生物药物筛选并以及稳定的药物安全性免疫原性检测。