Merck
MCE2507FS1
Millipore
Millistak+® Pod 深层过滤器
CE25, filtration area 0.77m², Process Scale
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
产品名称
Millistak+® Pod 深层过滤器, CE20 (media series), cellulose membrane, effective filtration area 0.77 m2
物料
TPE (Thermo Plastic Elastomer)
TPE gasket (Thermo Plastic Elastomer)
cellulose membrane
polypropylene housing (glass-filled)
质量水平
灭菌适用性
autoclavable compatible
有效过滤面积
0.77 m2
配件
seal (flat seal)
柱代码
CE20 (media series)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MCE2507FS1采用POD格式。
CE20介质系列通过梯度密度矩阵提供最佳性能,是初级(粗)澄清应用的理想选择。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
特点和优势
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13