克隆
6C4, monoclonal
种属反应性(根据同源性预测)
all
技术
ELISA: suitable
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bacterial ... Lbpa(61281717)
一般描述
溶血双磷脂酸(LBPA,溶血双磷脂酸,L(bis)PA)是一种脂质,仅位于晚期内体中,并用作晚期内体标志物。晚期内体的特征之一是内腔内膜的复杂系统,其中包含大量独特的,降解性差的LBPA,因此在内体内形成了专门的膜结构域。晚期内体不仅充当主要的蛋白质分选区室,而且还充当LDL和其他要降解的内吞配体的强制性站。研究表明,晚期内体中富含LBPA的膜可能通过充当收集和分配装置来调节胆固醇的运输。遗传性疾病Niemann–Pick C型(NPC)的特征是溶酶体和内体贮积病。在NPC患者的皮肤成纤维细胞中,胆固醇积聚在含有晚期内体标志物LBPA和Rab7的囊泡中。
特异性
克隆6C4特异性检测从幼仓鼠肾(BHK)细胞脂质提取物纯化的LBPA,但不检测PC、PE、SM、PS、CL、PI、Sul、Chol、Cer或CE(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
靶分子不具有物种特异性。
免疫原
来自仓鼠肾脏成纤维细胞(BHK)的内体膜,对应于仓鼠LBPA。
应用
免疫细胞化学分析:4.0 µg/mL的代表性批次在A431、HUVEC和NIH/3T3细胞中检测到LBPA。
免疫细胞化学分析:使用MLN64过表达MCF7细胞通过荧光免疫细胞化学法检测了代表性批次的晚期内体LBPA免疫反应性(Alpy,F.,et al.(2001).J Biol Chem. 276(6):4261-4269)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学在来自健康供体以及Niemann–Pick C型(NPC)和Tay-Sachs病患者的皮肤成纤维细胞中检测到晚期内体LBPA免疫反应性(Kobayahsi, T., et al. (1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学在幼仓鼠肾(BHK)细胞中检测到晚期内体LBPA免疫反应性(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
电子显微镜分析:一个代表性批次在来自常染色体隐性C型尼曼–匹克病(NPC)患者的皮肤成纤维细胞中检测到类似的细胞LBPA分布,如在小仓鼠肾(BHK)细胞中所见(Kobayahsi,T.,et al.(1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
电子显微镜分析:一个代表性批次检测到与幼仓鼠肾(BHK)细胞中晚期内体特异性相关的LBPA免疫反应性,但不与相同内体的lgp120阳性限制膜相关(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
ELISA分析:一个代表性批次特异性检测到包被总幼仓鼠肾(BHK)细胞脂质提取物或纯化LBPA的孔,但未检测到包被其他脂质(PC、PE、SM、PS、CL或PI)纯化BHK脂质提取物的孔(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)
斑点印迹分析:一个代表性批次特异性检测到点样在HPTLC板上的纯化LBPA,但未检测到从幼仓鼠肾(BHK)细胞脂质提取物中纯化的其他脂质(PC、PE、SM、PS、CL、PI、Sul、Chol、Cer、CE)(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
免疫细胞化学分析:使用MLN64过表达MCF7细胞通过荧光免疫细胞化学法检测了代表性批次的晚期内体LBPA免疫反应性(Alpy,F.,et al.(2001).J Biol Chem. 276(6):4261-4269)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学在来自健康供体以及Niemann–Pick C型(NPC)和Tay-Sachs病患者的皮肤成纤维细胞中检测到晚期内体LBPA免疫反应性(Kobayahsi, T., et al. (1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学在幼仓鼠肾(BHK)细胞中检测到晚期内体LBPA免疫反应性(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
电子显微镜分析:一个代表性批次在来自常染色体隐性C型尼曼–匹克病(NPC)患者的皮肤成纤维细胞中检测到类似的细胞LBPA分布,如在小仓鼠肾(BHK)细胞中所见(Kobayahsi,T.,et al.(1999).Nat Cell Biol. 1(2):113-118)。
电子显微镜分析:一个代表性批次检测到与幼仓鼠肾(BHK)细胞中晚期内体特异性相关的LBPA免疫反应性,但不与相同内体的lgp120阳性限制膜相关(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
ELISA分析:一个代表性批次特异性检测到包被总幼仓鼠肾(BHK)细胞脂质提取物或纯化LBPA的孔,但未检测到包被其他脂质(PC、PE、SM、PS、CL或PI)纯化BHK脂质提取物的孔(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)
斑点印迹分析:一个代表性批次特异性检测到点样在HPTLC板上的纯化LBPA,但未检测到从幼仓鼠肾(BHK)细胞脂质提取物中纯化的其他脂质(PC、PE、SM、PS、CL、PI、Sul、Chol、Cer、CE)(Kobayahsi,T.,et al.(1998).Nature.392(6672):193-197)。
研究子类别
粘附(CAMs)
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
细胞结构
该抗LBPA抗体(克隆6C4)经验证可用于免疫细胞化学、电子显微镜、ELISA和斑点印迹法检测LBPA。
质量
通过免疫细胞化学在HeLa细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:4.0 µg/mL该抗体染色HeLa细胞中的晚期内体。
免疫细胞化学分析:4.0 µg/mL该抗体染色HeLa细胞中的晚期内体。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Jessica Venugopal et al.
Scientific reports, 12(1), 16437-16437 (2022-10-01)
Sickle cell disease (SCD) is associated with altered plasma and erythrocyte lipid profiles. In a previous study, SCD mice with deficiency of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) were observed to have more severe anemia and increased sickling compared to control
Curtis B Read et al.
mBio, 13(6), e0296122-e0296122 (2022-11-22)
Anaplasma phagocytophilum is the etiologic agent of the emerging infection, granulocytic anaplasmosis. This obligate intracellular bacterium lives in a host cell-derived vacuole that receives membrane traffic from multiple organelles to fuel its proliferation and from which it must ultimately exit
Simon Zenke et al.
Nature communications, 13(1), 6459-6459 (2022-10-31)
Intercellular communication is crucial for collective regulation of cellular behaviors. While clustering T cells have been shown to mutually control the production of key communication signals, it is unclear whether they also jointly regulate their availability and degradation. Here we
Pia Hartwig et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
For many years, the biology of glycosphingolipids was elucidated with the help of glucosylceramide synthase (GCS) inhibitors such as 1-phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol (PDMP). Additionally, PDMP gained interest because of its chemosensitizing effects. Several studies have successfully combined PDMP and anti-cancer drugs in
Ruochen Zang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(50), 32105-32113 (2020-11-27)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon (IFN)-stimulated gene that shows broad antiviral activities against a wide range of enveloped viruses. Here, using an IFN-stimulated gene screen against vesicular stomatitis virus (VSV)-SARS-CoV and VSV-SARS-CoV-2 chimeric viruses, we identified CH25H and its