文件
MABT65
Sigma-Aldrich
抗-CEACAM1抗体(克隆4D1/C2 )
clone 4D1/C2, from mouse
别名:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4D1/C2, monoclonal
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CEACAM1(634)
一般說明
CEACAM1(癌胚抗原相关粘附分子1)被认为是免疫球蛋白超家族成员,也是已知的上皮肿瘤抑制因子和血管生成生长因子。它与肌动蛋白基细胞骨架有关CEACAM1 也是多种人粘膜病原性细菌的细胞受体。CEACAM1活性的丧失与结肠直肠癌的发展有关。
免疫原
对应于人CEACAM1的重组蛋白。
表位:未知
應用
使用经验证可用于WB、IH的该抗-CEACAM1抗体(克隆4D1/C2 )检测CEACAM1。
免疫组化分析: 一个代表性批次被独立实验室用于检测非小细胞肺癌中的CEACAM1(Dango, S., et al. (2008).Lung Cancer.60:426-433)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次被独立实验室用于检测人粒细胞裂解液中的CEACAM1(Bogoevska, V. et al., (2006).Glycobiology.16(3): 197–209)。
流式细胞术分析:一个代表性批次被独立实验室用于通过 FACS分析检测人粒细胞中的CEACAM1(Bogoevska, V. et al., (2006).Glycobiology.16(3): 197–209)。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹对HepG2细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml的该抗体可在10 µg的HepG2细胞裂解液中检测到CEACAM1。
標靶描述
观察值〜150 kDa。
通常观察到不同糖基化产生的~120-160 kDa的条带(Lauke, H., et al. (2004).Mol. Hum.Reprod.10(4):247-252)。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HepG2 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Maria L Dupuis et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 38(9), 357-370 (2015-10-09)
Several lines of evidence show that de novo expression of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) is strongly associated with reduced disease-free survival of patients affected by metastatic melanoma. Previously published investigations report that homophilic interactions between CEACAM1 expressed
Max Klapholz et al.
The Journal of pathology, 257(2), 186-197 (2022-02-05)
Colorectal carcinoma (CRC) is the second leading cause of cancer mortality worldwide. CRC is stratified into two major groups: microsatellite stable (MSS) and microsatellite instability-high (MSI-H). MSS CRC constitutes the majority of cases, has worse overall prognosis, and thus far