主要文件
MABT496
Sigma-Aldrich
抗-PKN2抗体(克隆1D1)
ascites fluid, clone 1D1, from mouse
别名:
Serine/threonine-protein kinase N2, Protein kinase C-like 2, Protein-kinase C-related kinase 2, PKN2, PRK2, PRKCL2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1D1, monoclonal
种属反应性
mouse, rat, monkey, human
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PKN2(5586)
一般描述
丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶N2,也称蛋白激酶C样2或蛋白激酶C相关激酶2,由PKN2/PRK2/PRKCL2基因编码,它是一种PKC相关丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶和Rho/Rac效应蛋白,参与细胞中的特异性信号转导反应。研究显示PKN2在细胞周期进展的调节、肌动蛋白细胞骨架组装、细胞迁移、细胞粘附、肿瘤细胞侵袭和转录激活信号途径中起重要作用。蛋白激酶C相关激酶(PRK)是脂质调节的蛋白激酶(PKC)的一部分,PKC也包括PAK & PKN。人PRK1 和 PRK2具有结构相似的催化结构域,但是N末端调节结构域相似性较低,这说明了不同的调节结构域功能。PRK1 和 PRK2以及该家族的第三个成员PRK3在成年组织中的表达模式截然不同。此外,在细胞凋亡期间,丝氨酸/苏氨酸激酶PRK2可以被半胱天冬酶3(和/或半胱天冬酶3样亚家族成员)特异性地裂解。PKN2在各种肿瘤细胞系中表达,特别是在膀胱肿瘤细胞中表达。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人PKN2的纯化重组片段。
应用
ELISA:一个代表性批次在ELISA(直接)中检测到对照抗原(100 ng)和抗原(10 ng、 50 ng、 100 ng)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:200-1,000稀释液在前列腺和肺癌组织中检测到PKN2。
流式细胞术分析:一个代表性批次的1:200-400稀释液在NIH/3T3细胞中检测到PKN2。
抗-PKN2(克隆1D1)抗体是针对PKN2的抗体,用于蛋白质印迹、ELISA、IHC、流式细胞术。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
质量
通过蛋白质印迹法在PC-12、 Cos7、 K562、 Jurkat、 HeLa、 A431、 C6、 NIH/3T3 和HEK293细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500-2,000稀释液在PC-12、Cos7、K562、 Jurkat、HeLa、A431、C6、NIH/3T3 和 HEK293 细胞裂解物中检测到PKN2。
目标描述
观测值〜140 kDa。 在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
含有高达0.1%叠氮化钠的小鼠单克隆IgG1腹水。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Hitesh Patel et al.
Scientific reports, 10(1), 3902-3902 (2020-03-05)
PRK1 and PRK2 are two closely related AGC-family serine/threonine protein kinases. Here we demonstrate novel roles for them at cilia and in cancer biology. In both instances serum withdrawal leads to increased activating PRK1 and PRK2 phosphorylation (pPRK1/pPRK2) and their