生物来源
rat
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
9A7, monoclonal
种属反应性
chicken, rat, porcine, human
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
chicken ... Vdr(395988)
human ... VDR(7421)
一般描述
维生素D3受体(UniProt:O42392;也称为VDR、1,25-二羟基维生素D3受体、核受体亚家族1组I成员1)由鸡中的VDR(也称为NR1I1)基因(基因ID:395988)编码。VDR是骨化三醇的核受体,骨化三醇是维生素D3的活性形式,可介导维生素D对细胞的作用。VDR主要在肾脏和肠道中表达,在钙稳态中起着核心作用。在缺乏结合维生素D3的情况下,它以同型二聚体的形式存在,并在维生素D3结合后进入细胞核,在那里与类视黄醇X受体/RXR形成异二聚体。VDR-RXR异二聚体与DNA上的特定反应元件结合并激活维生素D3反应性靶基因的转录。它通过与BAZ1B/WSTF的相互作用被募集到启动子,后者介导与乙酰化组蛋白的相互作用,这被认为是VDR-启动子缔合的重要步骤。在钙稳态中起着核心作用。VDR由三个结构域组成:调节N末端结构域、DNA结合结构域和C末端配体结合结构域。已经描述了通过替代引发产生的两种VDR亚型。
特异性
克隆9A7可检测多种禽类和哺乳动物物种中的维生素D3受体。
免疫原
部分纯化的鸡肠维生素D受体。
应用
免疫沉淀分析:一个代表性批次在免疫沉淀应用中检测到维生素D受体(Pike,J.W.,et. al.(1982).Proc Natl Acad Sci USA.79(24);7719-23)。
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次以1:50稀释度在人皮肤和人乳腺癌组织切片中检测到维生素D受体。
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次以1:50稀释度在人皮肤和人乳腺癌组织切片中检测到维生素D受体。
抗维生素D受体,克隆9A7,目录号MABS2028是一种大鼠单克隆抗体,可检测维生素D3受体,并已被检验用于免疫组织化学(石蜡)、免疫沉淀和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
信号传导
质量
通过蛋白质印迹法在MCF-7细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在MCF-7细胞裂解物中检测到维生素D受体。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在MCF-7细胞裂解物中检测到维生素D受体。
目标描述
观测分子量〜51 kDa;计算分子量51.3 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
联系
替代:04-1526
外形
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Zixian Huang et al.
Cell death & disease, 10(12), 936-936 (2019-12-11)
Chemoresistance is a major cause of cancer progression and the mortality of cancer patients. Developing a safe strategy for enhancing chemosensitivity is a challenge for biomedical science. Recent studies have suggested that vitamin D supplementation may decrease the risk of