主要文件
MABS1697
Sigma-Aldrich
抗WISP-3抗体,克隆13C4.1
clone 13C4.1, from mouse
别名:
WNT1-inducible-signaling pathway protein 3, CCN family member 6, WISP-3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
13C4.1, monoclonal
种属反应性
mouse, human, rat
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CCN6(8838)
一般描述
WNT1 诱导信号传导蛋白 3(UniProt O95389;也称为 CCN 家族成员 6,WISP-3)由人 WISP3(也称为 CCN6、LIBC、PPAC、PPRD、UNQ462/PRO790/PRO956)基因(基因 ID 8838)编码。WISP-3 是 CCN(CTGF、Cyr61、NOV)家族结缔组织生长调节剂的成员,通过与 BMP/Notch/ Wnt 信号传导的复杂相互作用,参与了发育各个阶段的细胞生长/分化。WISP-3 在间充质起源的细胞和组织中表达,WISP3 基因突变与常染色体隐性骨骼疾病有关,该疾病称为行性假性类风湿发育不良症(PPRD),表明其在骨骼生长和维持软骨完整性中的重要性。WISP-3 与 BMP 和 Wnt1 信号传导的组成部分(包括 LRP6 和 Fz8)相互作用,从而促进软骨特异性蛋白质胶原蛋白 II 和聚集蛋白聚糖的表达。IGF1 和 ROS 均刺激 WISP-3 的表达,WISP-3 反过来与 IGF1 结合并阻断 IGF1 的分泌,阻止 IGF1 诱导的胶原 X 诱导、ROS 积累和碱性磷酸酶活性,所有这些均与软骨细胞肥大诱导相关。人 WISP-3 合成时具有一个信号肽序列(aa1-23),去除该信号肽后会生成含有几个蛋白相互作用结构域的成熟蛋白,其中包括具有 von Willbrand C 型重复因子的 IGF 相互作用 IGFBP 结构域(aa44-117),血小板反应蛋白(TSP)1 型结构域(aa208-253)和 C 端胱氨酸结样(CTCK)结构域(aa268-342)。
特异性
克隆 13C4.1 靶向 WISP-3 IGFBP 结构域内的表位。
免疫原
具有 GST 标签的重组人 WISP-3 IGFBP 结构域片段。
应用
使用该小鼠单克隆抗 WISP-3(克隆 13C4.1,货号 MABS1697,经验证可用在免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中检测 WISP-3。
免疫组化分析:该抗体以 1:50-1,000 的稀释度可在人肝、肾和肺组织切片中检测到 WISP-3。
质量
通过蛋白质印迹对大鼠肾脏组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:1,000 的稀释度在 10 µg 大鼠肾脏组织裂解液中检测到 WISP-3。
目标描述
观测值〜39 kDa。计算得出的分子量:36.84/36.33 kDa(人/大鼠成熟形式),39.29/41.40 kDa(人同工型 1/2 前体形式)和 38.92 kDa(大鼠前体形式)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化的
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1