主要文件
MABS1178
Sigma-Aldrich
抗-LNK/SH2B3抗体(克隆13F1.2)
clone 13F1.2, from mouse
别名:
SH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, Signal transduction protein Lnk
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
13F1.2, monoclonal
种属反应性
mouse, human, rat
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SH2B3(10019)
一般描述
SH2B 衔接蛋白 3(UniProt Q9UQQ2;也称为淋巴细胞衔接蛋白、淋巴细胞特异性衔接蛋白Lnk、信号转导蛋白Lnk)由人类SH2B3(也称为IDDM、LNK)基因(基因ID 10019)编码。LNK/SH2B3 是一种SH2B家族衔接蛋白,可作为负向调节剂参与造血作用以及由Janus 激酶和受体酪氨酸激酶介导的细胞因子信号传导。起初,LNK 是在正常和恶性造血细胞中被表征,其表达见于多种其它组织,包括肾脏、脑和各种肌肉。证据表明,在TNF-和整合素信号传导以及血小板和内皮细胞中肌动蛋白细胞骨架结构中,LNK/SH2B3起负向调节剂的作用,影响细胞粘附、迁移和血栓。小鼠中Sh2b2的敲除导致脾肿大、淋巴和骨髓稳态异常、造血祖细胞增加和对细胞因子超敏感,SH2B3过度表达导致淋巴前体细胞表达受损和成熟B细胞群改变。此外,全基因组关联研究(GWAS)将人SH2B3基因与高血压和肾病关联起来,证实免疫介导的机制与高血压发病机理有关。人LNK是一种575个氨基酸的蛋白,在其N末端区域含有一个二聚体化结构域(DD)和富含脯氨酸的区域,然后是一个PH结构域(a.a. 194-307)和SH2结构域(a.a. 364-462)。DD结构域有一个苯丙氨酸拉链基序,该基序介导SH2-B家族成员中同型和异型二聚体的形成。
特异性
克隆13F1.2靶向人、小鼠和大鼠NK/SH2B3中保守的内部表位。
免疫原
GST标记的重组人LNK/SH2B3 内部片段。
应用
使用经验证可用于蛋白质印迹应用的该小鼠单克隆抗-LNK/SH2B3抗体(克隆13F1.2,货号MABS1178)检测LNK( (SH2B3)。
研究类别
信号传导
蛋白印迹分析:一个代表性批次的1;500稀释液在10 µg小鼠AW264.7巨噬细胞和大鼠 L6成肌细胞裂解物中检测到LNK/SH2B3。
质量
通过蛋白质印迹对HUVEC裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500 稀释液在10 µg HUVEC 裂解液中检测到LNK/SH2B3。
目标描述
观察值〜63 kDa。计算值 63.23/60.49/60.39 kDa(人/小鼠/大鼠)。注意:大鼠蛋白的计算分子量基于GenBank 登录号AFP87272,但是不是UniProt P50745报告的四个序列中的任何一个。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠IgG2a,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1