主要文件
MABN874
Sigma-Aldrich
抗KLK6抗体,克隆27-4
clone 27-4, from mouse
别名:
Kallikrein-6, hK6, Neurosin, Protease M, Serine protease 18, Serine protease 9, SP59, Zyme
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物来源
mouse
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
27-4, monoclonal
种属反应性
human
技术
ELISA: suitable
affinity chromatography: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KLK6(5653)
一般描述
Kallikrein-6(UniProt Q92876;也称为 hK6、Neurosin、蛋白酶 M、丝氨酸蛋白酶 18、丝氨酸蛋白酶 9、SP59、Zyme)由人 KLK6(也称为 PRSS18、PRSS9)基因(基因 ID 5653)编码。Kallikrein-6 属于丝氨酸蛋白酶激肽释放酶亚家族,该家族成员参与多种生理功能,许多在临床上用作癌症的生物标志物。由于其在乳癌和卵巢癌中的异常表达而最初被鉴定,激肽释放酶-6 在多种组织中表达,包括乳腺、肾和中枢神经系统。激肽释放酶-6 已知能水解细胞外基质(ECM)的成分,据报道,它参与多种细胞过程,包括炎症、受体激活和细胞凋亡。另外,KLK6 表达失调发生在神经退行性疾病和皮肤疾病中,并且在多种类型的人类癌症中也很常见。因此,KLK6 是这些人类恶性肿瘤中早期诊断和/或预后不良的潜在的生物标志物。激肽释放酶-6 最初形成一个具有信号肽(aa 1-16)和前肽(aa 17-21)的前体蛋白,水解该前体蛋白形成成熟蛋白(aa 22-244)。
特异性
克隆 E24 是抗人激肽释放酶-6 重组蛋白的典型形式。尚未确定针对 UniProt(Q92876)报告的激肽释放酶 6 剪接异构体 2 和 3 的反应性。
免疫原
重组人激肽释放酶 6。
应用
抗 KLK6 抗体,克隆 27-4 是抗 KLK6 的抗体,用于蛋白质印迹、ELISA、免疫亲和纯化。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的代表批次在 10 µg 的人脑组织裂解液中检测到激肽释放酶-6。
ELISA 分析:将代表性批次与结合生物素的克隆 E24(货号 MABN873)作为检测抗体,用于分析卵巢癌患者卵巢胞质提取物中以及腹水中激肽释放酶 6 的水平(Shan, S.J., et al. (2007).Br. J. Cancer.96(2):362-372; Luo, L.Y., et al. (2006).Tumor Biol. 27:227-234)。
免疫亲和纯化:代表批次与树脂偶联,用于从人脑脊髓液(CSF)和腹水液中亲和纯化激肽释放酶 6(Kuzmanov, U., et al. (2009).Mol.Cell.Proteomics.8(4):791-798)。
质量
通过蛋白质印迹对人卵巢组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg 人卵巢组织裂解液中检测到激肽释放酶-6。
目标描述
观测值〜27 kDa。计算得出的分子量:26.86 kDa
外形
在 0.02% 叠氮化钠中的 0.1 M 碳酸氢钠缓冲液(pH 8.2)中的纯化的小鼠单克隆 IgG2bκ 抗体。
形式:纯化的
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg