無性繁殖
TNT-2, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
一般說明
微管相关蛋白tau(UniProt:P10636;也称神经原纤维缠结蛋白、成对螺旋丝tau、PHF-tau)在人体内由MAPT(MAPTL、MTBT1、TAU)基因(基因ID:4137)编码。Tau蛋白主要存在于神经元的轴突、细胞质中,与质膜成分相关。通常,Tau促进微管组装和稳定性,并可能参与神经元极性的建立和维持。C端结合轴突微管,而N端结合神经质膜成分,表明tau在两者之间起着连接蛋白的作用。轴突极性由中心体定义的细胞体结构域中的TAU/MAPT定位(在神经元细胞中)预先确定。Tau蛋白在阿尔茨海默病(AD)脑中的定位明显异常,可能导致神经元功能障碍。在AD中,正常的可溶性细胞骨架元件,如Tau和神经丝,转化为不溶性成对螺旋丝(PHF)。这与Tau的翻译后变化有关,主要是其被许多蛋白激酶过度磷酸化。在非磷酸化状态下,Tau促进快速、广泛的微管(MT)聚合。AD中Tau过度磷酸化的一个严重后果是其结合微管和促进微管组装的能力降低。过度磷酸化的Tau会导致微管网络不稳定,轴突运输受损,最终导致NFT形成和神经元死亡。
特異性
克隆TNT-2特异性检测人、小鼠和大鼠脑中的tau。它靶向tau所有同工型(1-6)共有的N端区域的17个氨基酸序列。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人Tau N端区域的17个氨基酸。
應用
Tau抗体(克隆TNT-2,货号MABN2406)是一种靶向Tau的高度特异性小鼠单克隆抗体,已通过ELISA、免疫荧光、免疫组化和蛋白质印迹测试。
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白印迹分析:0.02 µg/mL的代表性批次在10 µg小鼠内嗅皮层中检测到Tau。
免疫组化分析:代表性批次在免疫组化应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
ELISA分析:代表性批次在ELISA应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
免疫荧光分析:代表性批次在免疫荧光应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
免疫组化分析:代表性批次在免疫组化应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
ELISA分析:代表性批次在ELISA应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
免疫荧光分析:代表性批次在免疫荧光应用中检测到Tau (Combs, B., et. al. (2016).Neurobiol Dis.94:18-31)。
品質
通过蛋白质印迹法对大鼠内嗅皮层进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.02 µg/mL的该抗体在10 µg大鼠内嗅皮层裂解液中检测到Tau。
蛋白质印迹分析:0.02 µg/mL的该抗体在10 µg大鼠内嗅皮层裂解液中检测到Tau。
標靶描述
观测值〜55 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1