主要文件
MABF973
Sigma-Aldrich
抗-蛋白酶3/PR3抗体,克隆MCPR3-3
clone MCPR3-3, from mouse
别名:
Myeloblastin, AGP7, C-ANCA antigen, Leukocyte proteinase 3, Neutrophil proteinase 4, NP-4, P29, PR-3, PR3, Wegener autoantigen
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MCPR3-3, monoclonal
种属反应性
human
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PRTN3(5657)
一般描述
成髓细胞蛋白酶(EC 3.4.21.76;UniProt P24158;也称为AGP7、C-ANCA抗原、白细胞蛋白酶3、中性粒细胞蛋白酶4、NP-4、P29、PR-3、PR3,韦格纳自身抗原)由人类中的PRTN3(也称为CANCA、MBN、NP4)基因(基因ID 5657)编码。蛋白酶3(PR3)是四种中性丝氨酸蛋白酶(弹性蛋白酶、组织蛋白酶G、PR3和中性粒细胞丝氨酸蛋白酶4)之一,作为完全加工的成熟酶存储在人类中性粒细胞的嗜酸性粒细胞颗粒中。一些PR3分子不是在合成后靶向颗粒,而是以原形式或成熟形式最终出现在嗜中性粒细胞质膜的表面。这种表面表达的程度是由遗传决定的,但是中性粒细胞引发和激活后,中性粒细胞周围PR3的表面暴露和细胞周围活性可以进一步上调。PR3自身抗体(抗中性粒细胞胞质抗体或ANCA)是患有肉芽肿合并多血管炎(GPA;以前称为韦格纳肉芽肿)的患者的主要致病特征。已显示ANCA通过交联表面暴露的PR3和Fcγ受体在体外激活细胞因子引发的中性粒细胞。PR3活性和/或其被α1-抗胰蛋白酶/α-1蛋白酶抑制剂(α1PI)失活在人群中有所不同,并且在发作、复发或全身进展期间增加了GPA表现的风险。PR3产生时带有一个信号肽序列(a.a.1-25)、一个N末端和C末端前肽序列(分别为a.a.26-27和249-256),其去除产生成熟酶(a.a.28-248)。
特异性
克隆MCPR3-3与PR3活性中和自身抗体(中和ANCA)竞争PR3结合。在基于ELISA的血清ANCA测量中,用PR3复合克隆MCPR3-2(目录号MABT340)获得的OD读数与用PR3复合克隆MCPR3-3获得的相应OD的比率与患者血清样品中ANCA的中和活性密切相关(Silva,F.,et al.(2010).J. Autoimmun.35(4)299-308)。
免疫原
纯化人中性粒细胞PR3。
表位:在底物和α1-PI结合位点(正面)的相反侧(背面)(Silva,F.,et al.(2010).J. Autoimmun.35(4)299-308)。
应用
抗蛋白酶3抗体,克隆MCPR3-3是针对PR3的抗体,用于ELISA、流式细胞术和蛋白质印迹。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹分析:在非还原条件下,一个代表性批次以4 µg/mL检测到2-5 µg纯化的人中性粒细胞PR3,以及1 µg重组人PR3的前体和成熟形式(由Amber Hummel,Mayo Clinic,Rochester,MN提供)。
蛋白质印迹分析:在非还原条件下,一个代表性批次以2-8 µg/mL检测到5 µg纯化的人中性粒细胞PR3,而在样品还原时观察到反应性大大降低(由Amber Hummel,Mayo Clinic,Rochester,MN提供)。
流式细胞术分析:通过基于微珠的竞争结合测定的FACS分析确定,一个代表性批次通过不同于克隆MCPR3-2和MCPR3-7(目录号分别为MABT340和MABT403)识别的表位的独特表位结合固定化重组人PR3(Silva,F.,et al.(2010).J. Autoimmun.35(4)299-308)。
流式细胞术分析:通过FACS分析确定,一个代表性批次结合了重组人PR3-包被的Talon珠,但未结合鼠PR3-包被的Talon珠。(Silva,F.,et al.(2010).J. Autoimmun.35(4)299-308)。
ELISA分析:将代表性批次固定在孔表面上,并用于捕获重组人PR3,然后通过捕获的PR3从患者血清样品中亲和下拉PR3自身抗体(抗中性粒细胞胞质抗体或ANCA),然后通过碱性磷酸酶偶联的山羊抗人IgG检测结合的ANCA。(Silva,F.,et al.(2010).J. Autoimmun.35(4) 299-308; Sun, J., et al. (1998).J. Immunol. Methods.211(1-2):111-123)。
质量
通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体的鉴别为IgG1κ。
目标描述
观测分子量〜29 kDa。计算分子量27.81 kDa(Pro-PR3;a.a.1-256)、25.14 kDa(N末端信号和前肽被去除;a.a.28-256)、24.25 kDa(成熟;a.a.28-248)。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1