主要文件
MABF474
Sigma-Aldrich
抗-Ly-6G(Gr-1)抗体(小鼠),克隆 RB6-8C5
clone RB6-8C5, 0.5 mg/mL, from rat
别名:
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rat
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
RB6-8C5, monoclonal
种属反应性
mouse
浓度
0.5 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Ly6G(546644)
一般描述
RB6-8C5抗体与小鼠Ly-6G(通常称为Gr-1)结合,后者是GPI锚定的细胞表面蛋白Ly-6超家族的成员,在细胞信号传导和细胞粘附中起作用。Gr-1在髓系谱系中细胞的发育和成熟过程中差异表达,并且在单核细胞、巨噬细胞、粒细胞和外周中性粒细胞上以不同阶段和水平表达。在小鼠中,RB6-8C5抗体通常与巨噬细胞标记抗体M1/70(抗CD11b)结合使用,用于单核细胞、巨噬细胞和粒细胞的表型分析。注意:据报道,RB6-8C5抗体在表达该抗原的细胞上与Ly-6C发生交叉反应(Fleming et al. 1993.J. Immunol. 151:2399-2408 and Sasmono et al. 2007.J. Leukoc.Biol. 82: 111-123),并已在文献中引用用于鉴定Ly-6G/Ly-6C。其他报道表明,该抗体对Ly-6G具有特异性,对Ly-6C没有交叉反应性(Nagendra S. and Schlueter AJ.2003.Cytometry A, 58(2): 195-200。
特异性
M
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
应用
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗-Ly-6G(Gr-1)抗体(小鼠,克隆RB6-8C5,货号号MABF474)经验证可用于流式细胞术检测Ly-6G (Gr-1)。
外形
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl,0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Anja A Kühl et al.
Gastroenterology, 133(6), 1882-1892 (2007-12-07)
Neutrophils are generally thought to play an important proinflammatory role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. The objective of this study was to evaluate whether blocking the invasion of neutrophils by anti-L-selectin monoclonal antibodies modulates chemically induced colitis and