主要文件
MABF2067M
Sigma-Aldrich
抗-钙联接蛋白抗体,克隆AF8
clone AF8, from mouse
别名:
IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AF8, monoclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CANX(821)
一般描述
钙联接蛋白(UniProt:P27824;又称IP90,主要组织相容性复合体Ⅰ类抗原结合蛋白p88,p90)由人的CANX基因编码(基因ID:821)。钙联接蛋白是一种保守的、钙结合的内质网(ER)驻留伴侣蛋白,可与新合成的、不完全折叠的单体糖蛋白结合,并在分泌前促进其正确折叠。据报道,它还靶向错误折叠的蛋白质进行降解。它通过跨膜结构域锚定在ER膜上。钙联接蛋白与逃避未成熟胸腺细胞ER的部分T细胞抗原受体复合物缔合,因此可能充当调节胸腺细胞成熟的信号复合物。钙联接蛋白由20个氨基酸的信号肽合成,该信号肽被切割以生成成熟形式。已经描述了通过选择性剪接产生的钙结合蛋白的三种亚型。钙联接蛋白被MAPK3/ERK1在Ser564处磷酸化,从而增加了其与核糖体的结合。
特异性
克隆AF8可检测人细胞中的钙联接蛋白。
免疫原
从人T细胞白血病细胞系DND41分离的TCR复合物。
应用
抗钙联接蛋白,克隆AF8,目录号MABF2067是一种小鼠单克隆抗体,可检测人细胞中的钙联接蛋白,并已检验可用于流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组织化学、免疫沉淀和蛋白质印迹。
流式细胞术分析:1 µg(来自代表性批次)在100万个MCF7细胞中检测到钙联接蛋白。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在免疫沉淀应用中检测到钙联接蛋白(Hochstenbach,F.,et. al.(1992).Proc Natl Acad Sci USA.89(10):4734-8; Rajagopalan, S., et. al. (1994).J Exp Med. 180(1):407-12)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到钙联接蛋白(Hochstenbach,F.,et. al.(1992).Proc Natl Acad Sci USA.89(10):4734-8)。
流式细胞术分析:一个代表性批次在流式细胞术应用中检测到钙联接蛋白(Rajagopalan,S.,et. al.(1994).J Exp Med. 180(1):407-12)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到钙联接蛋白(Hochstenbach,F.,et. al.(1992).Proc Natl Acad Sci USA.89(10):4734-8)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:250稀释度在HeLa、A431和Huvec细胞系中检测到钙结合蛋白。
研究类别
炎症 & 免疫学
质量
通过免疫细胞化学在MCF7细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体以1:500稀释度在MCF7细胞中检测到钙联接蛋白。
目标描述
计算分子量67.57 kDa。
联系
替代:MAB3126
外形
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1